Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 622.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥70.0% (degree of coupling)
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear
fluorescence
λex 583 nm; λem 605.0 nm±10 nm in PBS, pH 7
storage temp.
−20°C
General description
Abberior STAR 580 ist die aktuellste Entwicklung für die STED-Mikroskopie mit einem fluoreszierenden Farbstoff im orangen Farbbereich. Der Farbstoff kann von 550 bis 580 nm angeregt werden. Abberior STAR 580 kann Farbstoffe wie Atto™ 590/594 oder AlexaFluor 584/594 ersetzen. In der STED-Mikroskopie kann der Farbstoff bei 700 bis 780 nm mit z. B. einem Ti:Sa-Laser oder IR-Dioden am effektivsten abgereichert werden.
Abberior STAR 580 ist der Farbstoff der Wahl für orange Fluoreszenz. Außerdem wurde der Farbstoff insbesondere für die 2-farbige STED-Mikroskopie in Kombination mit Abberior STAR 635 entwickelt und getestet, wobei 2 separate STED-Wellenlängen genutzt werden. Dies bietet den großen Vorteil, 2 reguläre Farbstoffe (ohne lange Stokes-Verschiebung) anzuwenden, die allgemein lichtstabiler sind. Bitte machen Sie sich mit unserer 2-Farben-Farbstoffauswahl vertraut
Wichtige Eigenschaften
Maximale Absorption, λmax:: 587 nm (PBS, pH 7,4; Wasser)
584 nm (MeOH, aq. ACN)
Extinktionskoeffizient, ε(λmax):85.000 M-1cm-1 (PBS, pH 7,4)
Berichtigungsfaktor, CF260 = ε260/εmax: 0,17 (PBS, pH 7,4; Wasser)
Berichtigungsfaktor, CF280 = ε280/εmax: 0,15 (MeOH, aq. ACN)
Fluoreszenzmaximum, λfl:607 nm (PBS, pH 7,4)
604 nm (MeOH, aq. ACN)
Empfohlene STED-Wellenlänge, λSTED:700–780 nm:
Fluoreszenz-Quantenausbeute, η:0,90 (PBS, pH 7,4)
Fluorezenzlebensdauer, τ: 3,5 ns (PBS, pH 7,4)
Abberior STAR 580 ist der Farbstoff der Wahl für orange Fluoreszenz. Außerdem wurde der Farbstoff insbesondere für die 2-farbige STED-Mikroskopie in Kombination mit Abberior STAR 635 entwickelt und getestet, wobei 2 separate STED-Wellenlängen genutzt werden. Dies bietet den großen Vorteil, 2 reguläre Farbstoffe (ohne lange Stokes-Verschiebung) anzuwenden, die allgemein lichtstabiler sind. Bitte machen Sie sich mit unserer 2-Farben-Farbstoffauswahl vertraut
Wichtige Eigenschaften
- Ausnehmend hell leuchtender, orange fluoreszierender Farbstoff
- Ideal für die STED-Mikroskopie bei 700–775 nm
- 2-Farben-Markierungspartner mit STAR 635P für die 2-farbige STED-Mikroskopie
Maximale Absorption, λmax:: 587 nm (PBS, pH 7,4; Wasser)
584 nm (MeOH, aq. ACN)
Extinktionskoeffizient, ε(λmax):85.000 M-1cm-1 (PBS, pH 7,4)
Berichtigungsfaktor, CF260 = ε260/εmax: 0,17 (PBS, pH 7,4; Wasser)
Berichtigungsfaktor, CF280 = ε280/εmax: 0,15 (MeOH, aq. ACN)
Fluoreszenzmaximum, λfl:607 nm (PBS, pH 7,4)
604 nm (MeOH, aq. ACN)
Empfohlene STED-Wellenlänge, λSTED:700–780 nm:
Fluoreszenz-Quantenausbeute, η:0,90 (PBS, pH 7,4)
Fluorezenzlebensdauer, τ: 3,5 ns (PBS, pH 7,4)
Application
Anti-Maus IgG-Abberior® STAR 580 in Ziege hergestellte Antikörper werden für STED-mikroskopische Untersuchungen (STED: Stimulated Emission Depletion) von CA3-Schnitten (Cornus ammonis) verwendet.[1] Abberior® STAR 580 konjugiert mit einem sekundären Antikörper wird für zweifarbige STED-Aufnahmen von gezüchteten Neuronen des Hippocampus genutzt.[2]
Entwickelt und getestet für die superauflösende Fluoreszenzmikroskopie
Legal Information
Atto is a trademark of Atto-Tec GmbH
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 583 nm; λem 605.0 nm±10 nm in PBS, pH 7 | fluorescence λex 634 nm; λem 654 nm±10 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 638 nm; λem 651 nm±10 nm in H2O | fluorescence λex 637 nm; λem 660 nm±10 nm in water |
| solubility DMF: 1 mg/mL, clear | solubility DMF: 0.25 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| assay ≥70.0% (degree of coupling) | assay - | assay - | assay ≥80.0% (degree of coupling) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?