Merck
352M-9
Sigma-Aldrich
Napsin A (MRQ-60) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-60, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (352M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (352M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (352M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (352M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (352M-98)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1κ
Kontrolle
lung adenocarcinoma, renal cell carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... NAPSA(9476)
Allgemeine Beschreibung
Napsin ist eine pepsinartige Asparaginproteinase im A1-Stamm der AA-Gruppe vonProteinasen. Napsin A ist an der Verarbeitung des Propeptids Lungensurfactantprotein B(proSP-B) in der Lunge beteiligt. In normalem, gutartigem Gewebe wird Napsin A in Pneumozyten Typ IIder Lunge und proximalen Tubuli der Niere exprimiert. Napsin A ist ein nützlicher Marker fürLungenadenokarzinom.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Napsin-A-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 352S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3-7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frank Brasch et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49006-49014 (2003-09-18)
Surfactant protein B (SP-B) is a critical component of pulmonary surfactant, and a deficiency of active SP-B results in fatal respiratory failure. SP-B is synthesized by type-II pneumocytes as a 42-kDa propeptide (proSP-B), which is posttranslationally processed to an 8-kDa
Sanjay Mukhopadhyay et al.
The American journal of surgical pathology, 35(1), 15-25 (2010-12-18)
The availability of targeted therapies has created a need for precise subtyping of non-small cell lung carcinomas (NSCLCs). The aim of this study was to assess the utility of immunohistochemical markers in subtyping poorly differentiated NSCLC and to compare the
Annika Dejmek et al.
Diagnostic cytopathology, 35(8), 493-497 (2007-07-20)
The purpose of this study was to test napsin A as a diagnostic marker of metastatic lung adenocarcinoma in pleural effusions, and to compare its performance with TTF-1. Napsin A and TTF-1 reactivities were determined immunohistochemically on formalin-fixed paraffin embedded
Jaishree Jagirdar
Archives of pathology & laboratory medicine, 132(3), 384-396 (2008-03-06)
Immunohistochemistry is a very valuable and often used tool in the differential diagnosis of lung carcinomas whether primary or secondary to the lung. The most useful application is in distinguishing primary lung tumors from metastatic tumors to the lung from
Kentaro Inamura et al.
The American journal of surgical pathology, 29(5), 660-665 (2005-04-16)
Primary pulmonary adenocarcinomas with enteric differentiation (PAED) are mainly composed of tall-columnar cells that show similarity to intestinal epithelia and colorectal carcinomas. In this study, we analyzed the immunostaining profiles of 7 PAEDs in comparison with 14 metastatic colorectal carcinomas