Merck
30558
Abberior® STAR 635, NHS-Ester
for STED application
Synonym(e):
superauflösende Mikroskopie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
≥50.0% (degree of coupling)
solubility
DMF: 0.25 mg/mL, clear
fluorescence
λex 635 nm; λem 655 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
General description
Maximale Absorption, λmax: 635 nm (PBS, pH 7,4)
Extinktionskoeffizient, ε(λmax): 110.000 M-1cm-1 (PBS, pH 7,4)
Berichtigungsfaktor, CF260 = ε260/εmax: 0,26 (PBS, pH 7,4)
Berichtigungsfaktor, CF280 = ε280/εmax: 0,38 (PBS, pH 7,4)
Maximale Fluoreszenz, λfl: 656 nm (aq. Acetonitril; MeOH)
655 nm (PBS, pH 7,4)
Empfohlene STED-Wellenlänge, λSTED: 750 −780 nm
Fluoreszenz-Quantenausbeute, η: 0,88 (PBS, pH 7,4)
Fluoreszenzlebensdauer, τ: 2,8 (PBS, pH 7,4)
Application
  • Der in der Ziege hergestellte Anti-Kaninchen-Antikörper Abberior® STAR 635 wird für die STED(Stimulated Emission Depletion)-Bildgebung von primär kultivierten striatalen Neuronen von Ratten verwendet.
  • Der in der Ziege hergestellte Anti-Kaninchen-Antikörper Abberior® STAR 635 wird für die STED-Bildgebung von nicht sensorischen Stützzellen aus der Cochlea von Ratten und Mäusen eingesetzt.
  • Abberior® STAR 635, konjugiert mit einem sekundären Antikörper, wird für die STED-Bildgebung von Mikrotubuli in Zellen genutzt.
Entwickelt und getestet für die superauflösende Fluoreszenzmikroskopie
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)