Fortfahren mit
29311
CHES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
2-(Cyclohexylamino)-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 78.20
CHF 58.65
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 301.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.29
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-115-6
Beilstein/REAXYS Number:
2967601
MDL number:
CHF 58.65
ListenpreisCHF 78.20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.08, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexylaminoethanesulfonic acid (CHES) is a buffering agent. Its structure contains a hydrophilic taurine (2-aminoethanesulfonic acid) moiety and a hydrophobic cyclohexyl group. CHES binds to the active site of several enzymes and inhibits substrate binding and enzymatic activity. Therefore, CHES may be used as a scaffold for new drug development for regulating enzyme activity.
Application
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid (CHES) has been used in the preparation of dimethyl trisulfide- polysorbate 80 (DMTS-PS80) formulation.
Other Notes
Buffer for studying pH-dependent processes in enzymology; Has a high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2885C8210
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
≥99.0% (titration)
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline
form
powder
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)