Fortfahren mit
26732
Cholesterin
from lanolin, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholesten, 5-Cholesten-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
lanolin
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.), 148-150 °C
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Hauptbestandteil biologischer Membranen; ca. 25% des gesamten Lipids im Gehirn ist Cholesterin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C85031131960C2155000
Cholesterin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1131960
Cholesterin
Cholesterin CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2155000
Cholesterin
description
from lanolin, ≥99.0% (GC)
description
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
lanolin
biological source
sheep wool
biological source
sheep
biological source
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥92.5% (GC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholesterin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)