Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 898.00 CHF 763.30 |
Über diesen Artikel
CHF 763.30
ListenpreisCHF 898.00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 467-471 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C([C@@]2(C)C(C)(C)C[C@H](O)C2)=O)C
InChI
1S/C40H56O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-36-33(5)25-34(41)26-38(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-37(43)40(10)28-35(42)27-39(40,8)9/h11-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,40+/m1/s1
InChI key
VYIRVAXUEZSDNC-RDJLEWNRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form solid | form - | form - |
| UV absorption λ: 467-471 nm Amax | UV absorption λ: 438-442 nm Amax | UV absorption - | UV absorption - |
| λ in hexane (with 2% dichloromethane) | λ in ethanol | λ - | λ - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsanthin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?