Merck
18577
Neryl-monophosphat Lithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
(Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-phosphat Lithiumsalz, Neryl-dihydrogenphosphat Lithiumsalz, Neryl-phosphat Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19O4P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.23 (free acid basis)
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥95.0% (TLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
Application
Neryl phosphate, the cis isomer of geranyl phosphate, may be useful to study the kinetics of enzymes that use neryl or geranyl pyrophosphate as their substrates.
Biochem/physiol Actions
Monoterpene phosphate
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)