Merck
14844
BICINE 30% PEG 600 -Lösung
0.1 M, pH 9.0±0.2 ( in neat)
Synonym(e):
BICINE, PEG Grid Screening-Lösung 24/Kit-Nr. 36436, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1769362
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
concentration
0.1 M
pH
9.0±0.2 ( in neat)
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Empfohlener Puffer für biochemische Arbeiten bei niedrigen Temperaturen. Für die Herstellung einer stabilen Substratlösung zur Bestimmung von Serum-Guanase. Spacer bei der Fraktionierung von Plasmaproteinen mit Sephadex® mittels Isotachophorese.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)