Fortfahren mit
11635
Azomethin-H Mononatriumsalz Hydrat
solid, suitable for UV/Vis spectroscopy, p.a.
Azomethine-H monosodium salt hydrate
Synonym(e):
4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylidenamino)-naphthalin-2,7-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat, 4-Hydroxy-5-(salicylidenamino)-2,7-naphthalindisulfonsäure Mononatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Azomethin-H Mononatriumsalz Hydrat, p.a.
grade
p.a.
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Application
Azomethin-H-mononatriumsalzhydrat ist ein Komplexierungsmittel, das zum Bestimmen der Konzentration von Bor in wässrigen Lösungen durch ein kolorimetrisches Verfahren eingesetzt wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azomethin-H Mononatriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review