Fortfahren mit
11615
Azo-Casein Natriumsalz
lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
MDL number:
biological source
bovine
assay
98.0-102.0% NaOH basis (1 M, titration)
form
fibers
quality
lyophilized
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: easily soluble
Application
Literature see 11610 Azocasein
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)