Merck
03181
D-myo-Inosit-1,2,3,5,6-pentaphosphat
≥80% (HPLC)
Synonym(e):
L-myo-Inosit-1,2,3,4,5-pentaphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H17O21P5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
580.06
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17O21P5/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22)/t1-,2-,3+,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
CTPQAXVNYGZUAJ-UOTPTPDRSA-N
General description
Aluminum was shown to increase the activity of multiple inositol polyphosphate phosphatathase(MIPP) in hepatic mammalian cells. This cased a decrease in the MIPP substrate, Ins(1,2,3,5,6)P5.
Biochem/physiol Actions
The metabolite inositol is a precursor of inositides, which have an important impact on diverse areas of cellular regulation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)