Fortfahren mit
01912
N-Acetyl-D-Sphingosin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-(Acetylamino)-4-octadecen-1,3-diol, N-Acetoyl-D-erythro-sphingosin, Acetylceramid, C2 Ceramid (d18:1/2:0), C2-Ceramid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 797.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H39NO3
Molekulargewicht:
341.53
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
CHF 797.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(C)=O
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
InChI key
BLTCBVOJNNKFKC-HEQKZDDYSA-N
Biochem/physiol Actions
Zellpermeables, biologisch aktives Ceramid. Es induziert die Differenzierung und Apoptose in Zellen und aktiviert nachgewiesenerweise Proteinphosphatasen.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7191H652418448
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-D-Sphingosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)