Fortfahren mit
ICS006
Chlorit-IC-Standard
certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 134.00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 270.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 134.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC ICS-006-100
concentration
1000 μg/mL in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Application
Chlorit-IC-Standard kann zum Bestimmen des Desinfektionsnebenprodukts Chlorit in Wasserproben mittels Ionenchromatografie (IC) eingesetzt werden.
Other Notes
Die Analytwerte können von Charge zu Charge variieren. Einige Chargen enthalten möglicherweise nicht alle Analyte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7316639883ICS024
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c