Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 amp | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 203.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical testing
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description clone RM434, affinity purified immunoglobulin | description clone 2H4, tissue culture supernatant | description ERM®, certified reference material |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) petroleum |
| format matrix material | format - | format - | format matrix material |
| grade certified reference material | grade - | grade - | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
| agency certified by the BSC, ERM® | agency - | agency - | agency ERM® |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?