Fortfahren mit
ERMCD200
Blasentang, Fucus vesiculosus (Spurenmetalle)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 159.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 159.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
General description
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F5631F8190ERMCA713
description
ERM®, certified reference material
description
Crude
description
≥95%
description
ERM®, certified reference material
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
format
matrix material
format
-
format
-
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
-
agency
-
agency
ERM®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)