Fortfahren mit
ERMCA403
Seawater (trace elements)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 439.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 439.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMCA615ERMCC144BCR320R
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
BCR®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what size is the sample 
    1 answer
    1. This product consists of 500 mL of seawater acidified to pH <2 with hydrochloric acid.
      Helpful?
  2. What is the typical range of concentrations and the certified elements present in the sample*
    1 answer
    1. The concentration of the elements ranges from 0.074 to 12.0 µg/L. Detailed information is provided in the Certificate of Analysis.