Merck
D1250000
Diethanolamin-Fusidat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H59NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
621.84
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C31H48O6.C4H11NO2/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;6-3-1-5-2-4-7/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);5-7H,1-4H2/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27?,29-,30-,31-;/m0./s1
InChIKey
OQZZCXRLEFBPLZ-SQCIRFEJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Verpackung
Mengeneinheit: 50 mg, Änderungen vorbehalten. Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M A Engelen et al.
The Veterinary record, 147(20), 567-569 (2000-12-05)
Eighty-nine cats and 38 dogs naturally infested with the ear mite Otodectes cynotis were randomly allocated into two treatment groups. One group was treated with a product containing miconazole nitrate, polymyxin B sulphate and prednisolone acetate, the other with a
R Bayston et al.
The Journal of bone and joint surgery. British volume, 64(4), 460-464 (1982-01-01)
The release of gentamicin sulphate, sodium fusidate and diethanolamine fusidate from Palacos and CMW cements was studied using elution and serial plate transfer tests. Further tests were made to assay the drug remaining in the cement after antibacterial activity could
Diethanolamine fusidate has no in-vitro activity against the human immunodeficiency virus.
C Birch et al.
The Medical journal of Australia, 149(4), 224-225 (1988-08-15)