Fortfahren mit
902020
Desthiobiotin-PEG3-Azide
Synonym(e):
(4S,5R)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 265.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34N6O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.50
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 265.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
paste
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1C
InChI
1S/C18H34N6O5/c1-15-16(23-18(26)22-15)5-3-2-4-6-17(25)20-7-9-27-11-13-29-14-12-28-10-8-21-24-19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t15-,16+/m1/s1
InChI key
JIQVKRRASYKCEL-CVEARBPZSA-N
Application
Desthiobiotin is a single-ring, sulfur-free analog of biotin that binds to streptavidin with nearly equal specificity but less affinity than biotin (Kd = 1011 vs. 1015 M, respectively). Consequently, desthiobiotinylated proteins can be eluted readily and specifically from streptavidin affinity resin using mild conditions based on competitive displacement with free biotin. For pull-down experiments with biological samples, this soft-release characteristic of desthiobiotin also helps to minimize co-purification of endogenous biotinylated molecules, which remain bound to streptavidin upon elution of the target protein complexes with free biotin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
762024QBD10567QBD10502
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
paste
form
solid
form
solid or viscous liquid
form
solid or viscous liquid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)