Merck
87285
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)-benzylbromid
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-(Brommethyl)-2,3,5,6-tetrafluor-4-trifluormethyl-benzol, 4-(Trifluormethyl)-2,3,5,6-tetrafluor-benzylbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3C6F4CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.99
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
8423469
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.38 psi ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.447, n20/D 1.448 (lit.)
density
1.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H2BrF7/c9-1-2-4(10)6(12)3(8(14,15)16)7(13)5(2)11/h1H2
InChI key
WKPYRDRWTNJBQI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Derivatizing agent for use in conjunction with gas chromatography-electron-capture negative ion mass spectrometry, GC-ECNI-MS
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)