84700
Schwefelhexafluorid
purum
Alle Fotos(1)
About This Item
Dampfdichte
5.11 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 21.1 °C)
Qualität
purum
Verunreinigungen
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
bp
−64 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
SMILES String
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
InChIKey
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Zylinder mit netto ~4.75 kg
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)