Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32150319
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for use with MVP ICON® instrument | description for use with MVP ICON® instrument | description for use with MVP ICON® instrument | description BioControl, Temperature Monitoring for HACCP Management |
| compatibility for use with MVP ICON® instrument | compatibility for use with MVP ICON® instrument | compatibility for use with MVP ICON® instrument | compatibility for use with MVP ICON instrument |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| product line MVP ICON® | product line MVP ICON® | product line MVP ICON® | product line MVP ICON® |
| manufacturer/tradename MVP ICON® | manufacturer/tradename MVP ICON® | manufacturer/tradename MVP ICON® | manufacturer/tradename MVP ICON® |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?