Merck
64008BC
AssureSwab Environmental Sampling
BioControl, Self-contained environmental sampling device for use in environmental monitoring
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112601
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
6‑18 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64008-100
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
General description
The AssureSwab is a self-contained environmental sampling device for use in environmental monitoring. The AssureSwab sampling device consists of a Dacron tipped swab and letheen broth to facilitate recovery of bacteria. It can be used with most film and plating systems including the SimPlate method. The AssureSwab sampling device can be used on either wet or dry surfaces to monitor the processing environment as part of a HACCP monitoring program.
Other Notes
100 Sampling devices
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Dry Chamber
    SDB
  • Wet Chamber
    SDB
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)