Wichtige Dokumente
42258
(S)-ar-Turmeron
analytical standard
Synonym(e):
(S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
InChIKey
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?