Fortfahren mit
39145
N-(7-Dimethylamino-4-methyl-3-cumarinyl)-maleimid
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
DACM-3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.29
EC Number:
259-499-0
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1545346
MDL number:
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
218-220 °C (lit.)
fluorescence
λex 398 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
InChI key
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluoreszierendes Reagens mit hoher Selektivität für Protein-Thiole; hat bessere Fluoreszenzeigenschaften und Wasserlöslichkeit als Dansylchlorid[1].
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)