09989
Zonyl® FSE
~14% solids in water: ethylene glycol (2.5:1)
Synonym(e):
anionic phosphate fluorosurfactant
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(RfCH2CH2O)xPO(ONH4)y(OCH2CH2OH)3-x-y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Empfohlene Produkte
Konzentration
~14% solids in water: ethylene glycol (2.5:1)
Dichte
1.12 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Rechtliche Hinweise
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)