Merck
04584
Rappaport-Vassiliadis-Bouillon nach DIN EN ISO 6579:2002
suitable for microbiology
Synonym(e):
Rappaport-Vassiliadis-Soja-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
dipotassium phosphate, 0.18 g/L , magnesium chloride, 13.58 g/L , malachite green, 0.036 g/L , monopotassium phosphate, 1.26 g/L , sodium chloride, 7.2 g/L , soy peptone, 4.50 g/L
final pH
5.2±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective for Salmonella spp.
General description
Flüssigmedium für die selektive Anreicherung von Salmonellen in Nahrungsmittel und anderen Materialien. Das Rappaport Vassiliadis Medium entspricht der Empfehlung, der APHA, für die Untersuchung von Nahrungsmitteln.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)