Fortfahren mit
03-4140
Bromphenolblau
JIS special grade
Synonym(e):
3′,3″,5′,5″-Tetrabrom-phenolsulfonphthalein, BPB, Bromphenolblau, Sulton Form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H10Br4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
669.96
EC Number:
204-086-2
UNSPSC Code:
12171502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
61698
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
availability
available only in Japan
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI key
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromphenolblau
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)