Fortfahren mit
3HBDB-RO
Roche
3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (3-BDH)
suspension, ~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.), grade II
Synonym(e):
3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (3-BDH), 3-HBDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
Concentration:
5 mg/mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
suspension
specific activity
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
packaging
vial of 2 mL (10127833001), vial of 5 mL (10127841001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
5 mg/mL
impurities
<0.1% LDH, <5% MDH
optimum pH
6.2-6.9(for reduction), 7-9(for oxidation)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das aus Rhodobacter sphaeroides gewonnene Enzym 3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (3-BDH) wird allgemein zur Quantifizierung von Ketokörpern wie D-3-Hydroxybutyrat und Acetoacetat eingesetzt.
Application
3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (3-BDH) oxidiert (R)-3-Hydroxymonocarbonsäuren selektiv, oder die Reaktion vollzieht sich in umgekehrter Richtung.
Biochem/physiol Actions
3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (3-BDH) ist ein mitochondriales Enzym, das die reversible Oxidation von 3-Hydroxybutyrat (3HB) zu Acetoacetat mit NAD als Coenzym katalysiert. Bei Säugetieren wird Acetyl-CoA in einem von zwei Signalwegen metabolisiert, um Acetoacetat und D-3-Hydroxybutyrat zu produzieren, die zusammen mit Aceton als Ketokörper bekannt sind. 3-BDH reduziert dieses freie Acetoacetat umkehrbar zu D-3-Hydroxybutyrat. Bei Patienten mit diabetischer Ketoazidose (DKA) kann das Verhältnis von 3HB und Acetoacetat bei 10:1 liegen, wobei ein normales Verhältnis im Vergleich bei 1:1 liegt. 3-BDH-Enzyme können zur Bestimmung der 3HB-Konzentration in Urin, Serum und Blutproben eingesetzt werden.
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert ca. 6
Preparation Note
Stabilisatoren: NADH, Ca2+
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,1 % LDH, <5 % MDH
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)