Direkt zum Inhalt
ZFCBIXXUS
Länderspezifische Box Milli-Q® IX Systeme
Available only for USA, Canada, Puerto Rico
Synonym(e):
Country Box Milli-Q® IX US
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104214
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
7003/05/10/15X US
packaging
pkg of 1 kit
availability
available only in (USA, Canada, Puerto Rico)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015
General description
The Country Box for Milli-Q® IX 7003/05/10/15 pure water systems is an installation accessory that contains a printed quick reference guide, a user manual in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network.
Application
The components of the country box assist users to quickly access the information they need to correctly use their system and connect to the local power network.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)