ZBITANK01
Lagertank
100 L underbench polyethylene storage tank, Protects stored pure (Type 2/3) water
Synonym(e):
100-Liter-Lagertank aus Polyethylen für unter den Tisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene reservoir
Leistungsmerkmale
Store and protect pure water:
Underbench integration
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
B × T
42 cm (16.6 in.) × 58 cm (22.9 in.)
Kapazität
100 L
Volumen
100 L
100000 mL
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
for use with RiOs™
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Reservoir speichert Reinwasser, das durch Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs™, RiOs™ Essential, AFS® D und AFS® Essential Wasseraufbereitungssysteme abgegeben wird.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kompaktes, platzsparendes Design.
- Integriert die neueste technische Entwicklung und moderne Merkmale zum Speichern von Wasser mit gleichbleibender Reinheit.
- Polyethylen wurde aufgrund seiner minimalen Freisetzung extrahierbarer Stoffe ausgewählt.
- Lichtundurchlässige Wände blockieren Sonnenlicht, um die Algenentstehung zu verhindern.
- Glatte Innenflächen verhindern die Biofilmbildung.
- Die zylindrische Form minimiert die Oberfläche in Kontakt mit Wasser.
- Der konische Boden ermöglicht das vollständige Entleeren zum Reinigen und Spülen.
- Reinwasser, das reibungslos am Tankboden eingespeist wird, verhindert die Absorption von Kohlenstoffdioxid.
- Das vordere Ventil ermöglicht die manuelle Abgabe von Reinwasser.
- Verteilungsventile erlauben die Verbindung anderer Laborausrüstung.
- Der hermetisch verschlossene Deckel verhindert, dass Luft in den Tank eintritt.
- Eine große Öffnung an der Oberseite ermöglicht manuelle Reinigung während des Desinfektionsprozesses.