Wichtige Dokumente
YG-10ML-SAM
Sigma-Aldrich
YG, Anti-Toxo FFMU MS-415 10ML Probe
clone MS-415, from human
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MS-415, monoclonal
Isotyp
IgM
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Anti-p30 TOXO
Anwendung
PROBE AUSSCHLIEßLICH ZU EVALUIERUNGSZWECKEN
Vorsicht
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
2–8 °C
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable