Fortfahren mit
TRAUINTESIL
Perform Automatic Filter Integrity Testing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
86132100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
Using a combination of theory and hands-on instruction, you will learn the key procedures of filter integrity testing, how to read printouts from automatic filter-integrity testers and troubleshoot filter-integrity test processes. This two-day course covers all current filter integrity tests, including bubble point, diffusive flow and water-flow integrity testing that apply to all liquid and gas membrane filtration applications.