Merck
SA204
Streptavidin AP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Segment
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2