Merck
PHCC20040
Scepter 2.0 Automatischer Zellzähler im Pipettenformat
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter Cell Counter Sensors
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
3-18 μm
compatibility
for use with cells sized 4-12 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Der Scepter Zellzähler bietet eine schnelle Methode für die Zellzählung in einem gebrauchsfreundlichen Pipettenformat. Der Zellzähler führt den Anwender mithilfe der Anweisungen auf dem Display durch die Probenahme. In weniger als 40 Sekunden werden Daten zu Zellkonzentration, durchschnittlicher Zellgröße, durchschnittlichem Zellvolumen sowie ein Histogramm mit Populationsdaten zur jeweiligen Kultur angezeigt. Auf dem Gerät können bis zu 72 Histogramme gespeichert werden, die zur weiteren Datenbearbeitung in eine Excel-Tabelle exportiert werden können.
GRATISPACKUNG MIT 40μM Sensor-Spitzen im Lieferumfang enthalten.
Der automatische Zellzähler Scepter 2.0 im Pipettenformat bietet eine schnelle und praktische Methode für die Zählung von Zellen und Partikeln und ist sowohl mit der 40-μm- als auch mit der 60-μm-Sensor-Spitze kompatibel. Das System arbeitet auf dem Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten Handformat und beschleunigt die Zellzählung von den herkömmlichen 10 Minuten auf weniger als 30 Sekunden. Der Anwender setzt eine Verdünnung der Zellkultur an und aspiriert eine Probe dieser Verdünnung in die Sensor-Spitze des Scepter Zellzählers.
Auf dem Display des Scepter Zellzählers werden folgende Parameter angezeigt:
Zellkonzentration
Durchschnittliche Zellgröße
Durchschnittliches Zellvolumen
Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Dieses System ist zur Verwendung in der Forschung konzipier und wurde mit den heute gebräuchlichen Zelltypen getestet.
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Other Notes
1 Scepter Zellzähler
1 Test-Bead-Fläschchen
1 USB-Kabel
1 Software zum Herunterladen
2 O-Ringe
50 Sensoren (40µM)