Merck
NA02
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Mouse mAb (K121)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, mouse, rat)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, mouse, rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Affinity Purification
Immunocytochemistry (0.5-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg)
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells. Recognizes the exposed 5′ cap structure (2,2,7-trimethylguanosine) of small nuclear RNAs (snRNAs).
Immunogen
2,2,7-trimethylguanosine
Application
Affinity PurificationImmunocytochemistry (0.5-5 µg/mL)Immunoprecipitation (1-2 µg) Paraffin Sections
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)