Direkt zum Inhalt
MXPSITU37
Silicone tubing
Milliflex® Plus Pump, liquid discard; 10 meters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116129
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
Milliflex® Plus Pump
shipped in
ambient
General description
Silicone tubing is used for discarded the filtered liquid for Milliflex® Plus Pump.
Application
Silicone tubing is an accessory of the Milliflex® Plus Pump used during filtration of the test samples for bioburden testing, and water monitoring.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)