sample type pharmaceutical(s) sample type dairy sample type beverage(s) sample type cider sample type wine sample type sport drink sample type beer sample type bottled water sample type soft drink sample type food(s)
application(s)
bioburden testing food and beverages pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Silikon-O-Ring und Stopfendichtung sind Zubehörteile des MicropreSure® Probennehmer. Der MicropreSure® Probennehmer ist ein Online-Probennehmer zur Vereinfachung der mikrobiologischen Inprozess-Kontrolle. Das Design ist einfach und schützend, damit Proben direkt an der Entnahmestelle aseptisch verarbeitet werden können, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird. Silikon-O-Ring und Stopfendichtung unterstützen den dichten und leckfreien Fluss der Probe.
Application
Silikon-O-Ring und Stopfendichtung werden für die In-Prozess-Probenahme und Filtration von wässrigen Flüssigkeiten wie Bier, Milchprodukte, abgefülltes Wasser, pharmazeutische Produkte, Softdrinks, Apfelwein, Sportgetränke und Wein für Bioburden-Tests verwendet.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sample type pharmaceutical(s) sample type dairy sample type beverage(s) sample type cider sample type wine sample type sport drink sample type beer sample type bottled water sample type soft drink sample type food(s)
input
sample type wine sample type dairy sample type cider sample type pharmaceutical(s) sample type beer sample type food(s) sample type sport drink sample type bottled water sample type soft drink sample type beverage(s)
input
sample type beer sample type wine sample type food(s) sample type sport drink sample type dairy sample type soft drink sample type bottled water sample type pharmaceutical(s) sample type beverage(s) sample type cider
input
sample type wine sample type cider sample type pharmaceutical(s) sample type bottled water sample type beverage(s) sample type food(s) sample type sport drink sample type soft drink sample type dairy sample type beer
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
application(s)
bioburden testing food and beverages pharmaceutical
application(s)
bioburden testing food and beverages pharmaceutical
application(s)
bioburden testing food and beverages pharmaceutical
application(s)
bioburden testing food and beverages pharmaceutical