Direkt zum Inhalt
MP0DSYS2B
Prozessmaßstabhalter
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonym(e):
Process Scale Holders 2 Racks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
316L stainless steel , silicone seal
description
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; ITT valves
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; ITT valves
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prozessmaßstabhalter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)