Fortfahren mit
MP0DPIL0TX
Pilothalterexpansions-Kit
For Pod configurations up to 5.5 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
Für Pod-Konfigurationen von bis zu 5,5 m2
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP0DPIL0TMP0DSYS2AMP0DSYS1N
description
For Pod configurations up to 5.5 m2
description
-
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
description
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
fitting
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange, 1.5 in. gauge port sanitary flange
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)