Fortfahren mit
MAPK8960A
MultiScreen Punch Kit for 7 mL vials
The MultiScreen Punch for 7 mL vials consists of a punch handle, a sliding punch carrier plate, a punch distributor & an eight-place carrier rack to hold samples.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Usage:
Manual
Storage temp.:
room temp
Shipped in:
ambient
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MultiScreen®
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
includes multiple punch and 2 carrier racks for 7 mL vials
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAPK8960BMAPK8960CMSVMHTS06
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit