Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane
description
Clear, Sterile, 3.0 µm pore size, Polycarbonate (PC) membrane, 10 plates
sterility
sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
technique(s)
DNA purification: suitable, cell based assay: suitable, cell migration: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
350 μL
working volume
50-250 μL
pore size
3 μm pore size
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
compatibility
manifold only
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Nukleinsäure
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 3 μm, sterile | description pore size 8 μm, sterile | description pore size 5 μm, sterile | description pore size 0.45 μm, non-sterile |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type low binding surface |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| pore size 3 μm pore size | pore size 8 μm pore size | pore size 5 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| material clear polystyrene plate, flat bottom wells, polycarbonate membrane | material flat bottom wells, clear polystyrene plate, polycarbonate membrane | material clear polystyrene plate, polycarbonate membrane, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells |
| working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL |
| feature lid, hydrophilic | feature lid, hydrophilic | feature hydrophilic, lid | feature lid, hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multiscreen® 96-Well-Platte, Polycarbonatmembran
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?