Fortfahren mit
MAC123
Anti-HSV-Tag®-Antikörper, Klon HSV 78
clone HSV 78, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 451.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
HSV 78, monoclonal
Technique(s):
western blot: suitable
Application:
WB
Citations:
1
CHF 451.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
HSV 78, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das HSV•Tag ist ein monoklonaler Maus-Antikörper mit hoher Spezifizität und Affinität für ein 11-Aminosäuren-Peptid aus dem Herpes-Simplex-Virus(HSV)-Glykoprotein D. Das Peptid wird in geeigneten Expressionsvektoren durch die HSV•Tag-Sequenz und im Novagen NovaTope System durch die Positivkontrolle 36mer kodiert.
HSV•Tag und NovaTope sind eingetragene Marken von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
~ 45 kDa gemessen. Wenn das Posi-Tag-Epitop-Tag-Kontrollprotein verwendet wird, kann eine nicht charakterisierte Bande bei ~40 kDa erkannt werden. (Hinweis: Die Posi•Tag-Epitop-Tag-Kontrolle, die eine HSV•Tag-Sequenz enthält, wird bei ~45 kDa erkannt)
Immunogen
Lineares Peptid, das der HSV•Tag-Sequenz entspricht.
Application
Dieser HSV•Tag-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis des HSV•Tag-Proteins validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Biochem/physiol Actions
Eine Reaktion mit Proteinen, die das HSV•Tag enthalten, wird erwartet.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Posi-Tag-Epitop-Tag-Kontrollprotein mit HSV•Tag-Sequenz.
Western-Blot-Analyse: 0,001 µg/ml dieses Antikörpers wies das HSV•Tag in 50 ng von Posi-Tag-Epitop-Tag-Kontrollprotein mit der HSV•Tag-Sequenz nach.
Kontrolle
Posi-Tag-Epitop-Tag-Kontrollprotein mit der HSV•Tag-Sequenz.
Other Notes
Ersetzt: 69171-4; 69171-3
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
HSV-TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABF2225C7706MABF2775
description
clone HSV 78, from mouse
description
-
description
clone P5D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
-
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
HSV 78, monoclonal
clone
LP1, monoclonal
clone
P5D4, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:10,000 using COS-7 cells transfected with a VSV-G tagged vinculin construct
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG2aλ
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)