Merck
MABE952
Anti-Histone H3.1 Antibody
rat monoclonal, 1D4F2
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1D4F2, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Histon-H3.1-Antikörper, Klon 1D4F2, clone 1D4F2, 1 mg/mL, from rat
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1D4F2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
~17 kDa gemessen
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem Histon H3.1 entspricht.
Application
Dieser Anti-Histon-H3.1-Antikörper (Klon 1D4F2) wurde für die Verwendung in Western Blotting, ICC, IP, ChIP und ChIP-Seq zum Nachweis von Histon H3.1 validiert.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Histon H3.1 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Histon H3.1 in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Histon H3.1 in C2C12-Zellen nachgewiesen (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994–3007.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde eine Immunpräzipitation von Histon H3.1 durchgeführt (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54–62.).
Sequenzierungsanalyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde eine Immunpräzipitation von Histon H3.1 durchgeführt (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54–62.).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Säureextrakt.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Histon H3.1 in 10 µg HeLa-Säureextrakt nachgewiesen.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c