MABE1900
Anti-AKNA Antibody, clone 4F5
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F5, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 155.14 kDa
observed mol wt ~155 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
C-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKNA(80709)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AKNA in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected AKNA in Immunofluorescence applications (Camargo Ortega, G., et al. (2019). Nature. 567(7746):113-117).
ELISA Analysis: A representative lot detected AKNA in ELISA applications (Camargo Ortega, G., et al. (2019). Nature. 567(7746):113-117).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AKNA in Western Blotting applications (Camargo Ortega, G., et al. (2019). Nature. 567(7746):113-117).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1