MABE1069
Anti-BAP1 Antibody, clone 3C11
clone 3C11, from mouse
Synonym(e):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, EC 3.4.19.12, BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAP1(8314)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BAP1 in Western Blotting applications (Abdel-Wahab, O., et. al. (2012). Cancer Cell. 22(2):180-93).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected BAP1 in Immunoprecipitation applications (Abdel-Wahab, O., et. al. (2012). Cancer Cell. 22(2):180-93).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected BAP1 in 10 µg of lysate from HEK293T cells overexpressing BAP1.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1