Fortfahren mit
MABD85
Anti-LIMD1-Antikörper, Klon 3F2/C6
clone 3F2/C6, from mouse
Synonym(e):
LIM domain-containing protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F2/C6, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F2/C6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIMD1(8994)
General description
LIMD1 (LIM-Domänen-haltiges Protein 1) ist ein Tumorsuppressor und Mitglied der Ajuba-Familie der LIM-Domänen-haltigen Proteine. LIMD1 interagiert mit dem Retinoblastom-Protein (pRB), hemmt die E2F-vermittelte Transkription und unterdrückt die Expression der meisten Gene mit E2F1-reaktiven Elementen. Kürzlich wurde festgestellt, dass LIMD1 an der Regulierung zellulärer Prozesse im Zusammenhang mit Hypoxie beteiligt ist. LIMD1 fungiert als molekulares Gerüst und bindet gleichzeitig die Prolylhydroxylasen (PHD) und die von-Hippel-Lindau(VHL)-Tumorsuppressoren. Dadurch wird ein PHD-LIMD1-VHL-Proteinkomplex gebildet und eine enzymatische Nische geschaffen, die einen effizienten Abbau von HIF-1 ermöglichtα.
~72 kDa beobachtet
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem humanen LIMD1 entspricht.
Application
Dieser Anti-LIMD1-Antikörper, Klon 3F2/C6, ist zur Verwendung in ICC, IHC, Immunpräzipitation und Western Blot für den Nachweis von LIMD1 validiert.
Dieser Antikörper funktioniert nachweislich bei immunzytochemischen Anwendungen (Foxler, D., et al. (2012).
Dieser Antikörper funktioniert nachweislich bei immunhistochemischen Anwendungen (Sharp, T. et al (2008).
Dieser Antikörper funktioniert nachweislich bei Immunpräzipitationsanwendungen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Tyson Sharp, Cancer Research, Vereinigtes Königreich)
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Onkoproteine
Oxidativer Stress
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt menschliches LIMD1.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Überstand in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Bewertet durch Western Blot an H1299-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2000-Verdünnung dieses Antikörpers wies LIMD1 in H1299-Zelllysaten nach.
Kontrolle
H1299-Zelllysate.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN118MABE884MABC112
description
clone 3F2/C6, from mouse
description
clone 6C3.1, from mouse
description
clone 17A2, from mouse
description
clone 5C9.1, from mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
3F2/C6, monoclonal
clone
6C3.1, monoclonal
clone
17A2, monoclonal
clone
5C9.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... LIMD1(8994)
Gene Information
human ... LIMK1(3984)
Gene Information
human ... LIN28B(389421)
Gene Information
human ... RASSF1(11186)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)