Fortfahren mit
MABC604
Anti-MLKL-Antikörper, Klon 3H1
clone 3H1, from rat
Synonym(e):
Mixed lineage kinase domain-like protein, MLKL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 425.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H1, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
123
CHF 425.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H1, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Mlkl(74568)
General description
MLKL (mixed lineage kinase domain-like protein) wird vom Gen MLKL codiert; dieses interessante Protein ist erforderlich für die Ausführung programmierter Nekrose oder Nekroptose, beispielsweise in Reaktion auf TNF-α-induzierte Nekrose. MLKL ist ein Bestandteil des „Nekrosoms“, also des Multiproteinkomplexes, der den Tumornekrosefaktor (TNF)-induzierten Zelltod durch Nekroptose auslöst. Für die von TNF-α induzierte programmierte Nekrose sind auch die Aktivitäten der Rezeptor-interagierenden Serin-/Threonin-Kinasen RIP1 und RIP3 erforderlich, die ebenfalls direkt mit dem Protein MLKL interagieren. Für die Nekroptose ist RIP3 eine essenzielle vorgeschaltete Kinase. Die Pseudokinase MLKL fungiert als Substrat von RIP3 für die Vermittlung nachgeschalteter Signalwege; bei einer Komplexbildung mit MLKL wird der RIP3-MLKL-Komplex mittels AMP-PNP stabilisiert und geht in eine inaktive Konformation über.
~52 kDa gemessen. 54,48/30,28 (Isoform 1/2 des Menschen) und 54,32/53,38 kDa (Isoform 1/2 der Maus) berechnet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Bänder auftreten.
Immunogen
Epitop: Brace-Region.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz der Helix-Linker-Region (Brace) entspricht, die das N-Terminal mit der Pseudokinase-Domäne von Maus-MLKL verbindet (Hildebrand, J.M., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(42):15072–15077; Murphy, J.M., et al. (2013). Immunity. 39(3):443–453).
Application
Dieser Anti-MLKL-Antikörper, Klon 3H1, ist zur Verwendung mit Immunzytochemie, Immunpräzipitation und Western Blot für den Nachweis von MLKL validiert.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies MLKL in dermalen Fibroblasten der Maus (MDF) des Wildtyps nach, nicht aber bei Mlkl-/- Mäusen (mit freundlicher Genehmigung von Prof. James M. Murphy, Walter and Eliza Hall Institute, Australien).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde MLKL aus einem löslichen Extrakt dermaler Fibroblasten von Mlkl-/- Mäusen immungefällt, die eine Doxycyclin-induzierbare Maus-MLKL-Expression des Wildtyps nur nach, nicht aber vor der Behandlung mit Doxycyclin enthielten (Murphy, J.M., et al. (2013). Immunity. 39(3):443–453).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die durch eine Behandlung mit Q-VD-OPh (TSQ; Best.- Nr. 551476) induzierte Translokation des N-terminalen MLKL-Fragments von Maus und Pferd (a.a. 1–180 bzw. 1–189) detektiert, das in dermalen Fibroblasten von Mlkl-/- Mäusen exogen exprimiert wird (Tanzer, M.C., et al. (2016). Cell Death Differ. Im Druck).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies MLKL in menschlichen HT-29- und U937-Zellen nach (Tanzer, M.C., et al. (2015). Biochem. J. 471(2):255–265).
Western-Blot-Analyse: Repräsentative Chargen wiesen die MLKL-Membrantranslokation in dermalen Fibroblasten von Mäusen (MDF) nach einer Behandlung mit Q-VD-OPh (TSQ; Best.- Nr. 551476) nach (Tanzer, M.C., et al. (2015). Biochem. J. 471(2):255–265; Hildebrand, J.M., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(42):15072–15077).
Western-Blot-Analyse: Repräsentative Chargen wiesen die MLKL-Expression in L292-Mausfibroblasten sowie in dermalen Fibroblasten der Maus (MDF), im embryonalen Fibroblasten der Maus (MEF) und in Knochenmarksmakrophagen (BMDM) von Mäusen des Wildtyps nach, nicht aber bei Mlkl-/- Mäusen (Cook, W.D. et al., 2014). Cell Death Differ. 21(10):1600–1612; Murphy, J.M., et al. (2013). Immunity. 39(3):443–453).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies rekombinantes Maus-MLKL in voller Länge sowie a.a. 1–180 und a.a. 124–464, nicht aber a.a. 1–125 oder a.a. 179–464 MLKL-Fragmente nach (Hildebrand, J.M., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(42):15072–15077).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine MLKL-Expression in allen getesteten Geweben von Wildtyp-Mäusen mit Ausnahme des Gehirns nach, während kein Gewebe von Mlkl-/- Mäusen eine Zielbande ergab (Murphy, J.M., et al. (2013). Immunity. 39(3):443–453).
Physical form
Aufgereinigtes Ratten-IgG in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Herzgewebe-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen MLKL in 10 µg Herzgewebe-Lysat von Mäusen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC1636MABC1634SAB5701929
description
clone 3H1, from rat
description
-
description
-
description
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
-
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
3H1, monoclonal
clone
7G2, monoclonal
clone
5A6, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
Gene Information
mouse ... Mlkl(74568)
Gene Information
human ... MLKL(197259)
Gene Information
mouse ... Mlkl(74568)
Gene Information
mouse ... MLKL(74568)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)