MABC178
Anti-P-Rex1 Antibody, clone 6F12
clone 6F12, from mouse
Synonym(e):
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein, P-Rex1, PtdIns(3,4,5)-dependent Rac exchanger 1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PREX1(57580)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P-Rex 1 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
THP-1 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable