Direkt zum Inhalt
MAB366
Anti-MAP1B-Antikörper, Klon AA6
ascites fluid, clone AA6, Chemicon®
Synonym(e):
MAP5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AA6, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AA6, monoclonal
species reactivity
feline, chicken, hamster, rat, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1B(4131)
Immunogen
Mikrotubuli-assoziiertes Protein im Rattenhirn.
Application
Der Anti-MAP1B-Antikörper, Klon AA6, weist die MAP1B-Konzentration nach und wurde veröffentlicht und für die Verwendung in WB und IH validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen & Glial-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Immunoblot bei 1:300 – 1:500.
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert spezifisch mit MAP1B (MAP5) im Immunoblot. Zeigt eine selektive Färbung von Dendritenbäumen im gesamten Gehirn. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit anderen MAPs oder Tubulin beobachtet.
Monoklonales Anti-MAP1b ist immunospezifisch für MAP1b (auch bekannt als MAP5, MAPIX oder MAP1.2; Riederer et al., 1986; Tucker et al., 1988), wie durch einen Immunoblot-Assay bestimmt. Die Zugabe von Antikörpern zu Mikrotubuli-Proteinen vor der Polymerisation führt zu abnormal kurzen (aber ansonsten morphologisch normalen) Mikrotubuli.
Physical form
Aszites. Flüssigkeit mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)