Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex™
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
130 μm
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung
Application
- Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten
- Klärung von Treibmitteln
- Isolierung von RNA
- Überwachung der Luftqualität
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Millipore, Mitex™ | manufacturer/tradename Millipore, Mitex™ | manufacturer/tradename Millipore, Mitex™ | manufacturer/tradename Millipore, Mitex™ |
| diam. 90 mm | diam. 13 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm |
| parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 260 °C max. temp., 14 L/min-cm2 air flow rate | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. |
| pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity |
| material PTFE membrane, white filter, plain filter | material PTFE membrane, plain filter, white filter | material PTFE membrane, plain filter, white filter | material PTFE membrane, gridded , white filter |
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE-Membranfilter; Porengröße 10,0 μm
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| LCWP09025 | 04053252620003 |